Imprimer
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR301215-1G OR301215-5G
APOSOR301215-1GEA 0 EUR
APOSOR301215-1G APOSOR301215-5G
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
5,6-Dibromo-2-pyridinamine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234045
Numéro CAS: 89284-11-7