Imprimer
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301188-100MG OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA 0 EUR
APOSOR301188-100MG APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00510998
Numéro CAS: 635-79-0