Imprimer
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 109 EUR
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 162 °C
Densité: 0.878 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12184529
Numéro CAS: 27646-80-6