Imprimer
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formule: C₄H₇ClO₃
Point d'ébullition: 130 °C (3,5 mm Hg)
Point de fusion: 26…33 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014832
Numéro CAS: 14869-41-1
ONU: 3265
ADR: 8,II