Imprimer
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301141-1G OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA 0 EUR
APOSOR301141-1G APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00462577
Numéro CAS: 27841-33-4