Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR301038-1G
OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA
0
EUR
APOSOR301038-1G
APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Formule:
C₉H₁₂O₄ Point d'ébullition: 129…130 °C (7 mm Hg) Point de fusion: 26…31 °C Densité: 1,37 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00019311 Numéro CAS: 39163-39-8 |