Imprimer
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR301020-1G OR301020-5G OR301020-250MG
APOSOR301020-1GEA 75.4 EUR
APOSOR301020-1G APOSOR301020-5G APOSOR301020-250MG
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₃H₄BrN₃
Point de fusion: 98…101 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696344
Numéro CAS: 13273-53-5