Imprimer
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300793-1G OR300793-50MG OR300793-100MG OR300793-250MG OR300793-500MG
APOSOR300793-1GEA 249 EUR
APOSOR300793-1G APOSOR300793-50MG APOSOR300793-100MG APOSOR300793-250MG APOSOR300793-500MG
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Formule: C₈H₁₁N₃
Point de fusion: 131…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00121111
Numéro CAS: 875554-79-3