Imprimer
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300396-1G OR300396-250MG
APOSOR300396-1GEA 255 EUR
APOSOR300396-1G APOSOR300396-250MG
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Formule: C₇H₈BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26127742
Numéro CAS: 1820649-46-4