Imprimer
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300389-1G OR300389-250MG
APOSOR300389-1GEA 377 EUR
APOSOR300389-1G APOSOR300389-250MG
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20327981
Numéro CAS: 1344046-12-3