Imprimer
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300388-250MG OR300388-500MG
APOSOR300388-250MGEA 65.4 EUR
APOSOR300388-250MG APOSOR300388-500MG
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
1-(2-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-one
Formule: C₉H₉BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11695376
Numéro CAS: 77344-70-8