Imprimer
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 194 EUR
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922966
Numéro CAS: 1562245-02-6