Imprimer
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300382-1G OR300382-250MG
APOSOR300382-1GEA 360 EUR
APOSOR300382-1G APOSOR300382-250MG
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formule: C₇H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380148
Numéro CAS: 1337880-74-6