Imprimer
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 549 EUR
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₃BrClN₃
MW: 232.465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14706800
Numéro CAS: 1245649-96-0