Imprimer
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300374-1G OR300374-250MG
APOSOR300374-1GEA 329 EUR
APOSOR300374-1G APOSOR300374-250MG
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007847
Numéro CAS: 947238-42-8