Imprimer
2-Bromo-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300362-1G OR300362-250MG
APOSOR300362-1GEA 574 EUR
APOSOR300362-1G APOSOR300362-250MG
2-Bromo-3-methylquinoline
2-Bromo-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03695835
Numéro CAS: 35740-86-4