Imprimer
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300279-1G OR300279-500MG
APOSOR300279-1GEA 868 EUR
APOSOR300279-1G APOSOR300279-500MG
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂S·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26680605
Numéro CAS: 693771-79-8