Imprimer
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300276-1G OR300276-250MG OR300276-100MG
APOSOR300276-1GEA 353 EUR
APOSOR300276-1G APOSOR300276-250MG APOSOR300276-100MG
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 2-bromo-6,7-dihydrothiazolo[4,5-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17215781
Numéro CAS: 1253654-37-3