Imprimer
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300246-1G OR300246-250MG
APOSOR300246-1GEA 0 EUR
APOSOR300246-1G APOSOR300246-250MG
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
(3-Bromo-5-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀BrN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28893555
Numéro CAS: 1646570-05-9