Imprimer
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300240-1G OR300240-250MG
APOSOR300240-1GEA 277 EUR
APOSOR300240-1G APOSOR300240-250MG
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloro-6-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃ClIN₃
MW: 279.466 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561275
Numéro CAS: 2227272-49-1