Imprimer
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300188-1G OR300188-250MG
APOSOR300188-1GEA 400 EUR
APOSOR300188-1G APOSOR300188-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₉H₉IN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536719
Numéro CAS: 1627713-57-8