Imprimer
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300187-1G OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA 335 EUR
APOSOR300187-1G APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₈H₇IN₂O
MW: 274.058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963282
Numéro CAS: 1190316-96-1