Imprimer
2-Aminoquinazolin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300186-1G OR300186-250MG
APOSOR300186-1GEA 190 EUR
APOSOR300186-1G APOSOR300186-250MG
2-Aminoquinazolin-4-ol
2-Aminoquinazolin-4-ol
Formule: C₈H₇N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18378813
Numéro CAS: 20198-19-0