Imprimer
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 340 EUR
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03161180
Numéro CAS: 102732-63-8