Imprimer
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300148-1G OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA 543 EUR
APOSOR300148-1G APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261.339 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06738347
Numéro CAS: 885278-69-3