Imprimer
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300143-1G OR300143-250MG
APOSOR300143-1GEA 244 EUR
APOSOR300143-1G APOSOR300143-250MG
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115092
Numéro CAS: 247583-69-3