Imprimer
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 3-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300130-100MG OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA 324 EUR
APOSOR300130-100MG APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689680
Numéro CAS: 1416713-88-6