Imprimer
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300123-500MG OR300123-1G
APOSOR300123-500MGEA 97.3 EUR
APOSOR300123-500MG APOSOR300123-1G
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
(Isoquinolin-5-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696103
Numéro CAS: 1001906-56-4