Imprimer
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,2-dihydro-1-oxoisoquinoline
OR300119-1G OR300119-250MG OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA 132 EUR
APOSOR300119-1G APOSOR300119-250MG APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226915
Numéro CAS: 190777-77-6