Imprimer
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-6-(methoxycarbonyl)isoquinoline, Methyl 1-chloro-2-azanaphthalene-6-carboxylate
OR300107-500MG OR300107-100MG
APOSOR300107-500MGEA 464 EUR
APOSOR300107-500MG APOSOR300107-100MG
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 1-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
MW: 221.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21365100
Numéro CAS: 1357946-43-0