Imprimer
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR300098-100MG OR300098-250MG OR300098-1G
APOSOR300098-100MGEA 27.3 EUR
APOSOR300098-100MG APOSOR300098-250MG APOSOR300098-1G
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
1-(Isoquinolin-3-yl)ethanone
Formule: C₁₁H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658291
Numéro CAS: 91544-03-5