Imprimer
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300085-1G OR300085-250MG OR300085-500MG
APOSOR300085-1GEA 894 EUR
APOSOR300085-1G APOSOR300085-250MG APOSOR300085-500MG
5-Bromo-3-methylisoquinoline
5-Bromo-3-methylisoquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18260472
Numéro CAS: 16552-67-3