Imprimer
7-Chloroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300070-250MG OR300070-1G
APOSOR300070-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR300070-250MG APOSOR300070-1G
7-Chloroisoquinoline
7-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
MW: 163.604 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094995
Numéro CAS: 34784-06-0