Imprimer
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 125 EUR
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18257024
Numéro CAS: 2096337-48-1