Imprimer
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29658-10G OR29658-1G OR29658-5G
APOSOR29658-10GEA 864 EUR
APOSOR29658-10G APOSOR29658-1G APOSOR29658-5G
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
2-(2-Thienylmethylidene)hydrazine-1-carbothioamide
Formule: C₆H₇N₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173810
Numéro CAS: 5351-91-7