Imprimer
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR29586-1G OR29586-5G
APOSOR29586-1GEA 102 EUR
APOSOR29586-1G APOSOR29586-5G
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00177420
Numéro CAS: 82140-55-4