Imprimer
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-1-(3,5-dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole, 1-(4-Carboxy-5-propyl-1H-pyrazol-1-yl)-3,5-dichlorobenzene
OR29530-1G OR29530-250MG
APOSOR29530-1GEA 120 EUR
APOSOR29530-1G APOSOR29530-250MG
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₂Cl₂N₂O₂
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677727
Numéro CAS: 306936-60-7