Imprimer
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR29506-1G OR29506-250MG
APOSOR29506-1GEA 434 EUR
APOSOR29506-1G APOSOR29506-250MG
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765337
Numéro CAS: 680216-08-4