Imprimer
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2925-100G OR2925-500G OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA 271 EUR
APOSOR2925-100G APOSOR2925-500G APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Formule: 2C₇H₅ClO₃·H₂O
MW: 363.147 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02662353
Numéro CAS: 128161-59-1