Imprimer
2,2-Dimethylpentan-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3-oxopentane, Ethyl tert-butyl ketone
OR29023-1G OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA 161 EUR
APOSOR29023-1G APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Formule: C₇H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039918
Numéro CAS: 564-04-5
ONU: 1993
ADR: 3,III