Imprimer
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Carboxyphenyl)-1H-pyrazole
OR29-100MG OR29-250MG OR29-1G
APOSOR29-100MGEA 30.6 EUR
APOSOR29-100MG APOSOR29-250MG APOSOR29-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569442
Numéro CAS: 208511-67-5