Imprimer
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)ethylamine, N-[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]dimethylamine
OR28892-1G OR28892-5G
APOSOR28892-1GEA 31.9 EUR
APOSOR28892-1G APOSOR28892-5G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Formule: C₉H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023546
Numéro CAS: 6304-27-4
EINECS: 228-608-3
ONU: 2735
ADR: 8,III