Imprimer
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR28868-10G OR28868-1G OR28868-5G
APOSOR28868-10GEA 545 EUR
APOSOR28868-10G APOSOR28868-1G APOSOR28868-5G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121.201 g/mol
Point d'ébullition: 97…100 °C (0.4 mm Hg)
Densité: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00154135
Numéro CAS: 24304-84-5
EINECS: 246-142-9
ONU: 2735
ADR: 8 III