Imprimer
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)-1-methylcyclopropane, Ethyl 1-methylcyclopropanecarboxylate
OR28708-1G OR28708-500MG
APOSOR28708-1GEA 26.1 EUR
APOSOR28708-1G APOSOR28708-500MG
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Ethyl 1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128.169 g/mol
Point d'ébullition: 136 °C (760 mm Hg)
Densité: 0.918 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001284
Numéro CAS: 71441-76-4
EINECS: 275-461-6
ONU: 3272
ADR: 3 III