Imprimer
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Diiodotyrosine, H-DL-Tyr(3,5-DiI)-OH
OR27970-100MG OR27970-1G OR27970-250MG
APOSOR27970-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR27970-100MG APOSOR27970-1G APOSOR27970-250MG
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉I₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063076
Numéro CAS: 66-02-4