Imprimer
trans-4'-Bromochalcone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27786-1G OR27786-250MG
APOSOR27786-1GEA 0 EUR
APOSOR27786-1G APOSOR27786-250MG
trans-4'-Bromochalcone
trans-4'-Bromochalcone
Formule: C₁₅H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017841
Numéro CAS: 22966-23-0