Imprimer
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR27703-10G OR27703-1G OR27703-5G
APOSOR27703-10GEA 1250 EUR
APOSOR27703-10G APOSOR27703-1G APOSOR27703-5G
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570806
Numéro CAS: 302901-02-6