Imprimer
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27677-10G OR27677-1G OR27677-5G
APOSOR27677-10GEA 0 EUR
APOSOR27677-10G APOSOR27677-1G APOSOR27677-5G
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228692
Numéro CAS: 1122-43-6