Imprimer
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-[(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-2,3-dihydro-1-ethanoyl-1H-indole, 1-Acetyl-5-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]indoline
OR27504-100MG OR27504-50MG
APOSOR27504-100MGEA 198 EUR
APOSOR27504-100MG APOSOR27504-50MG
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Formule: C₁₇H₁₄ClN₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277956
Numéro CAS: 680214-07-7