Imprimer
Diethyl 2-heptylmalonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR27453-1G OR27453-100MG OR27453-250MG OR27453-500MG OR27453-2.5G OR27453-5G
APOSOR27453-1GEA 406 EUR
APOSOR27453-1G APOSOR27453-100MG APOSOR27453-250MG APOSOR27453-500MG APOSOR27453-2.5G APOSOR27453-5G
Diethyl 2-heptylmalonate
Diethyl 2-heptylmalonate
Formule: C₁₄H₂₆O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027827
Numéro CAS: 607-83-0